Learn More
Sodium sulfate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15651340 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 Kg
2.50 Kg
25 Kg
50 Kg
paquete de 6
15651340 2.5 kg 2.50 Kg
15641340 1 kg 1 Kg
15681340 6 x 1 kg paquete de 6
15691340 6 x 2.5 kg paquete de 6
15661340 25 kg 25 Kg
15671340 50 kg 50 Kg
15631340 100 kg 100 Kg
7 options
Código de producto. 15651340
Marca: Honeywell-Fluka 134642.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.Bp, USP
Forma física Anhydrous
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal Na2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Densidad 2.68g/mL at 25°C