Learn More
Sulfato sódico, anhidro, 99+ %, extra puro, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073561 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. 10606082
Marca: Fisher Chemical S/6600/53
Solicitar formato a granel o personalizado
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 884°C
Color Blanco
pH 5 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo