Learn More
Sulfato de sodio, anhidro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11394989 100 g 100 g
11304999 5 g 5 g
11314999 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11394989
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087611.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
El sulfato de sodio, anhidro se utiliza principalmente para secar disolventes no acuosos mediante la eliminación de trazas de agua. Se utiliza como agente de refinado para el vidrio fundido, como agente nivelador en el procesamiento textil y como relleno en detergentes. También se utiliza en el proceso Kraft para la producción de la pulpa del papel, ventanas de descongelación, fabricación de almidón, vidrio y jabón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC disodio; sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo/trozos
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Na2SO4
Índice Merck 14,8680
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.484
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.680 g/mL