Learn More
Melford Sodium Sulfate, Anhydrous
Descripción
Fine white granular form.
Fine white granular form. Store at room temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Sulfate, Anhydrous |
| CAS | 7757-82-6 |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | Na2SO4 |
| Grado | ACS |