Learn More
Sulfato sódico, ≥99,0 %, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 15698140 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Fiber drum
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15698140 500 g Frasco de polietileno 500 g
15688140 2.5 kg Poly bottle 2.50 Kg
15608150 5 kg Fiber drum 5 Kg
15678140 10 kg Fiber drum 10 Kg
4 options
Código de producto. 15698140
Marca: Honeywell Research Chemicals S9627500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC disodio; sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884°C
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.68g/mL at 25°C