Learn More
Tiras de sodio, en aceite mineral, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416800
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11416800 100 g 100 g
11426800 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11416800
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13285.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Las tiras de sodio en aceite mineral se utilizan para la revisión de reducciones de metal Na - amoníaco (Birch), para la preparación de sodamida en amoníaco líquido y para su uso en síntesis de aciloína promovida por la administración de ultrasonidos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-23-5
Fórmula molecular Na
Peso molecular (g/mol) 22.99
Número MDL MFCD00085307
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nombre IUPAC sodio
SMILES [Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sticks
Nombre de nota in mineral oil
Punto de fusión 98°C
Punto de ebullición 881°C
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Número UN UN1428
Índice Merck 14,8570
Porcentaje de pureza 99%