Learn More
Solución estándar de sodio 1000μ g/ml, Spectro ECON, Chem-Lab
Código de producto. 11919102
Change view
Click to view available options
Solvent or Matrix:
Nitric Acid
Water
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Solvent or Matrix unitSize
11919102 Nitric Acid 500 ml
11968504 Water 500 ml
2 options
Código de producto. 11919102
Marca: Chem-Lab CL01.1406.0500
Se utiliza como estándar de referencia en espectroscopia y otras aplicaciones de laboratorio. Solución estándar de sodio, 1000 μg/ml, Spectro ECON, Chem-Lab está disponible en una matriz de agua o ácido nítrico para satisfacer las necesidades de diferentes procesos analíticos.
Esta solución patrón de sodio contiene una concentración precisa 990–1010μ g/ml de Na1+ (±0,2 %). Se utiliza para verificar la exactitud de las determinaciones de sodio y para calibrar el equipo utilizado en dichas determinaciones.
CAS 7647-14-5 , 7732-18-5
Especificaciones
Concentration or Composition Notes 3,698 g de NaNO3 por 1 l de HNO3 al 2–5 %
Densidad 1.02g/mL
Forma física Líquido
Fórmula molecular NNaO3
Concentración 1000 μg/mL of Na1+ (±0.2%)
Número MDL MFCD00011119
Clave InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC sodio; nitrato
Solvent or Matrix Nitric Acid
Peso molecular (g/mol) 84.99
PubChem CID 24268
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:63005
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium standard solution 1000 µg/ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, Sodiumnitrate