Learn More
Sodium Standard: Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Código de producto. 17977219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17977219 100 mL 100 ml
17967619 250 mL 250 ml
17937129 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17977219 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTNAN100
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sodium Standard: Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium
CAS 7440-23-5
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Na
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Natrium, Sodio, Sodium metal
Fórmula InChI InChI=1S/Na
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 22.99
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 22.9898 g/mol