Learn More
Sodium Standard: Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Código de producto. 17967619
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
17967619 250 mL 250 ml
17937129 500 mL 500 ml
17977219 100 mL 100 ml
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17967619
Marca: VHG Labs VHGTNAN250
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sodium Standard: Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium
CAS 7440-23-5
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Na
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Natrium, Sodio, Sodium metal
Fórmula InChI InChI=1S/Na
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 22.99
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 22.9898 g/mol