Learn More
Sodium Standard: Na @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Código de producto. 17950916
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
17950916 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17950916 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLNAN100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sodium Standard: Na @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium
CAS 7440-23-5
Métodos ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Na
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Natrium, Sodio, Sodium metal
Fórmula InChI InChI=1S/Na
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 22.99
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 22.9898 g/mol