Learn More
Solución de sodio para ICP 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12946204 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12946204 100 mL Frasco 100 ml
12956204 250 mL Frasco 250 ml
12966204 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12946204 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 135 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Na
Concentración 1±0.002 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Na
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 100 mL