Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium for ICP |
| Concentración | 10 g/L HNO3 matrix |
| Elemento | Na |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Cantidad | 250 mL |