Learn More
Silicato sódico, técnico, solución, d = 1,5, Fisher Chemical™
Código de producto. 10292052 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 l
25 L
Envase:
Botella de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10292052 25 L Recipiente de plástico 25 LT
10060470 2.5 l Botella de plástico HDPE 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10292052 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6340/25
Solicitar formato a granel o personalizado
Silicato sódico, técnico, solución, d = 1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-09-8
Fórmula molecular H10Na2O8Si
Peso molecular (g/mol) 212.14
Número MDL MFCD00003492
Clave InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
Nombre IUPAC disodio; dioxido(oxo)silano
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 100.6°C
Punto de fusión -3°C
Color Incolora
pH 11.2
Forma física Líquido
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de plástico
Densidad Vapor Density: 0.7
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium silicate, solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.