Learn More
Selenato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10278653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10278653 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10177083 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10095193 100 g Frasco de vidrio 100 GR
3 options
Código de producto. 10278653
Marca: Thermo Scientific Acros 369965000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13410-01-0 | Na2O4Se | 188.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13410-01-0
Fórmula molecular Na2O4Se
Peso molecular (g/mol) 188.95
Número MDL MFCD00003490
Clave InChI MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
Nombre IUPAC disodio; selenato
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium selenate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Índice Merck 15, 8800
Información de solubilidad Solubility in water: 19g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.94
Porcentaje de pureza 98%
Identificación confirmed
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium selenate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.