Learn More
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, Puriss. p.a., ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071966 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
15653020 500 g 500 g
15643020 2.5 kg 2.50 Kg
15673020 6 x 2.5 kg paquete de 6
15663020 50 kg 50 Kg
4 options
Código de producto. 15653020
Marca: Honeywell-Fluka 30411500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a.,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-36-1
Fórmula molecular H20Na4O17P2
Peso molecular (g/mol) 446.05
Clave InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
Nombre IUPAC tetrasodio; fosfato de fosfonato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Pyrophosphate Tetrabasic Decahydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na4P2O7 · 10H2O
Número MDL MFCD00149200
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.06g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Puriss. P.a.