Learn More
Sodio, solución estándar de plasma, Na 10 000 μg/mL, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11322328
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11322328 100 mL 100 ml
11312328 50 mL 50 ml
11450430 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11322328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014400.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Na2CO3 in 5% HNO3
Sodium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular Na2CO3 in 5% HNO3
Número MDL MFCD00085307
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium, plasma standard solution
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Solubilidad Miscible with water
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %; carbonato de sodio:2,3%; agua:92,7%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium, plasma standard solution, Specpure, Na 10,000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, Disodium carbonate