Learn More
Fosfato sódico, dodecahidrato tribásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42319 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
Código de producto. 10158190
Marca: Thermo Scientific Acros 424405000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10101-89-0 | Na3O412H2O | 380.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-89-0
Fórmula molecular Na3O412H2O
Peso molecular (g/mol) 380.13
Número MDL MFCD00149198
Clave InChI ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
Nombre IUPAC trisodio; fosfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Punto de fusión 75.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino o agujas
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal Na3PO4·12H2O
Índice Merck 15, 8792
Información de solubilidad Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.62
Densidad 1.6200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tribasic sodium phosphate dodecahydrate