Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15388491 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15388491 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
15528174 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 15388491
Marca: Avantor J.T.Baker 380201
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 137.99
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Monobasic, Monohydrate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99
Grado Multicomponente/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.04kg