Learn More
Fosfato sódico, monohidrato monobásico, 98+ %, reactivo para ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229033 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10566992 25 g Frasco de plástico 25 GR
10657961 500 g Frasco de plástico 500 GR
10708922 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11924291 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10566992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424390250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Punto de fusión 100.0°C
Color Blanco
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Índice Merck 15,879
Información de solubilidad Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico