Learn More
Sodium phosphate dibasic, puriss p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072260 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
15616810 250 g 250 g
15606810 1 kg 1 Kg
15626810 5 kg 5 Kg
3 options
Código de producto. 15616810
Marca: Honeywell-Fluka 71640250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., ACS Reagent, anhydrous,≥99.0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Na2HPO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)
Grado ACS/Puriss. p.a.