Learn More
Fosfato sódico, heptahidrato dibásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42268 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10036020 500 g Frasco de plástico 500 GR
10297073 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10175503 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10036020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424385000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-85-6
Fórmula molecular H15Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 268.06
Número MDL MFCD00149180
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, heptahidrato
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Punto de fusión 48.0°C
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal Na2HPO4·7H2O
Índice Merck 15, 8789
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Información de descomposición >48°C
Densidad 1.67