Learn More
Fosfato sódico dibásico dihidrato, +99 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10418862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10418862 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10005783 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10519273 500 g Frasco de vidrio 500 GR
15204714 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
4 options
Código de producto. 10418862
Marca: Thermo Scientific Acros 343810250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10028-24-7 | H5Na2O6P | 177.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10028-24-7
Fórmula molecular H5Na2O6P
Peso molecular (g/mol) 177.99
Número MDL MFCD00149182
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno,dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic dihydrate
Punto de fusión 243.0°C to 245.0°C
Nombre de nota For HPLC
Color Blanco
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2HPO4·2H2O
Índice Merck 15,8789
Información de solubilidad Solubility in water: 93g/L(20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado HPLC