Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15528184 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15528184 1 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 1 Kg
15518184 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
2 options
Código de producto. 15528184
Marca: Avantor J.T.Baker 382719
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Dibasic, Anhydrous
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Grado FCC/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.07kg