Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15518184 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15518184 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
15528184 1 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15518184 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 382701
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Dibasic, Anhydrous
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Grado FCC/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.07kg