Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, Powder, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Código de producto. p-5390940 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13285423 500 g Frasco de polietileno 500 g
15326175 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 13285423
Marca: Avantor J.T.Baker 406201
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones de biotecnología, como electroforesis y cromatografía líquida
    Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Dibasic, Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Grado Biorreactivo ultrapuro
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 2.07 kg