missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Sodium Phosphate Dibasic, Anhydrous

Código de producto. p-200086988
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018783

Marca: Melford S23100500.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous is a chemical compound that is commonly known as disodium hydrogen phosphate or disodium phosphate.

This compound is an anhydrous form of sodium phosphate, meaning it does not contain any water molecules.

In the life science field, Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous is primarily used as a buffering agent, which helps maintain a stable pH in various biological and biochemical processes.

It is often utilized in laboratory settings for the preparation of various biological reagents, cell culture media, and protein purification processes. The compound's buffering properties make it valuable in the formulation of diagnostic kits and pharmaceutical products, where maintaining a specific pH is critical for the stability and effectiveness of the final product

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic, Anhydrous
CAS 7558-79-4
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Na2HPO4
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado