Learn More
Fosfato sódico dibásico, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072323 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
12 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
15638160 100 g 100 g
15688160 500 g 500 g
15658160 1 kg 1 Kg
15668160 2.5 kg 2.50 Kg
15608170 6 x 500 g paquete de 6
15698160 5 kg 5 Kg
15678160 4 x 2.5 kg paquete de 4
15648160 12 kg 12 Kg
8 options
Código de producto. 15638160
Marca: Honeywell-Fluka S9763100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na2HPO4
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS