Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, 7-Hydrate, Crystal, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. p-5390936 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15558174
Marca: Avantor J.T.Baker 381701
CAS 7782-85-6
Fórmula molecular H15Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 268.06
Número MDL MFCD00149180
Clave InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, heptahidrato
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Dibasic, 7-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Grado USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.70kg