Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,0
Produktkod. 15483529
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
15483529 250 mL 250 ml
15493529 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15483529 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Sodium phosphate buffer is used routinely in the life sciences. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón de fosfato de sodio se utiliza rutinariamente en las ciencias biológicas. También se utiliza para la PEGylation de proteínas con un pH 7,4 y una concentración de 50 mM. La solución de tampón de fosfato sódico puede utilizarse en la preparación de una amplia variedad de tampones biológicos con base de fosfato para su uso en aplicaciones de biología celular y molecular.
Solubilidad
Soluble en agua (121 mg/ml a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate buffer soln.
Concentración 0.5 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Número MDL MFCD00146206
Información de solubilidad Soluble in water (121mg/ml at 20°C).