Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,5
Código de producto. 15454149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15454149 250 mL 250 ml
15464149 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15454149
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61561.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium phosphate buffer is used routinely in the life sciences. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón de fosfato de sodio se utiliza rutinariamente en las ciencias biológicas. También se utiliza para la PEGylation de proteínas con un pH 7,4 y una concentración de 50 mM. La solución de tampón de fosfato sódico puede utilizarse en la preparación de una amplia variedad de tampones biológicos con base de fosfato para su uso en aplicaciones de biología celular y molecular.
Solubilidad
Soluble en agua (121 mg/ml a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate buffer soln.
Concentración 0.5 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Número MDL MFCD00146206
Información de solubilidad Soluble in water (121mg/ml at 20°C).