Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,0
Descripción
Sodium phosphate is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fosfato de sodio se utiliza mucho en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Útil junto con el fosfato de sodio, monobásico en la preparación de tampones biológicos. Se utiliza en muchas aplicaciones, incluida la purificación de anticuerpos.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate buffer soln. |
| Concentración | Solución de tampón de 0,5 M |
| pH | 7.0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Número MDL | MFCD00146206 |
| Información de solubilidad | Fully miscible. |