Learn More
Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455419 500 mL 500 ml
15465419 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63159.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 9.5
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00146206