Learn More
Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15443309 500 mL 500 ml
15453309 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 15443309
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60565.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 9.0
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00146206