Learn More
Perfluorooctanoato sódico, 97 %
Código de producto. 11333886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11333886 25 g 25 g
11323886 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11333886
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16988.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Perfluorooctanoato de sodio en la transición de fase gel a líquido-cristalino de la membrana vesicular de dipalmitoilfosfatidilcolina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-95-5
Fórmula molecular C8F15NaO2
Peso molecular (g/mol) 436.052
Número MDL MFCD00040394
Clave InChI LWHQXUODFPPQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium perfluorooctanoate, sodium pentadecafluorooctanoate, sodium perfluorocaprylate, octanoic acid, pentadecafluoro-, sodium salt, perfluorooctanoic acid sodium salt, unii-63a7smf12m, pentadecafluorooctanoic acid, sodium salt, sodium pentadecafluoro octanoate, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, sodium salt 1:1, potassium pentadecafluorooctanoate
PubChem CID 23667657
Nombre IUPAC sodio; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoato
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perfluorooctanoate
Punto de fusión ∽275°C (decomposition)
Fórmula lineal CF3(CF2)6CO2Na
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.05
Porcentaje de pureza 97%