Learn More
Perclorato de sodio monohidrato, purum p.a., ≥98 % (AT), Honeywell™
Código de producto. p-7072268 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15686850 250 g 250 g
15676850 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15686850 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 71852250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Purum p.a., crystallized,≥98.0% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7-3-7791
Fórmula molecular ClH2NaO5
Peso molecular (g/mol) 140.45
Número MDL MFCD00149164
Clave InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
Nombre IUPAC sodio; perclorato;hidrato
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perchlorate monohydrate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NaClO4 · H2O
Número UN UN1502
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.46g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (T)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium perchlorate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium perchlorate-1-hydrate