Learn More
Perclorato de sodio, anhidro, ACS, 98,0 a 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407924
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11381718 100 g 100 g
11371718 500 g 500 g
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11381718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011623.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.436 g/mol
Sodium perchlorate is used in chemical analysis and in explosive materials, fireworks, and rocket motors. It is the precursor for the preparation of other perchlorate salts. It is also employed as a chaotrophic agent in DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It prevents the binding of phenolic compounds to RNA during extraction. In addition, it is used in batteries, plastics and in rubber products. It is also used as a nonreactive electrolyte. Further, it is an eluent component used for analysis of biological samples by liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-89-0
Fórmula molecular ClNaO4
Peso molecular (g/mol) 122.436
Número MDL MFCD00003480
Clave InChI BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
Nombre IUPAC sodio; perclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perchlorate, anhydrous
Punto de fusión 482°C (decomposition)
Nombre de nota For analysis ACS
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102.0%
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.46
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.50 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium perchlorate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium perchlorate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.