Learn More
Perborato sódico tetrahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium perborate tetrahydrate is mainly used in textile mills as a bleaching agent for a variety of fabrics, namely, wool, cotton, linen, rayon, etc, and as oxidizing and fixing agent for dyes. It is also used in dentifrices, denture cleaners and pharmaceuticals due to its cleansing, deodorizing and antiseptic properties and is incorporated in soaps and detergent powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampouled under argon
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Perborate Tetrahydrate |
| Punto de fusión | 60°C (decomposition) |
| Forma física | Granular |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | NaBO3·4H2O |
| Información de solubilidad | Soluble in water (23g/L) at 20°C. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.86 (81.84 Anhydrous) |
| Grado | Reactivo |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 1.73 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.