Learn More
Sodium Perborate Tetrahydrate, ≥10% Active Oxygen Basis, Honeywell™
Código de producto. p-7120818 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15666850 250 g Poly bottle 250 g
15656850 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15666850 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 71840250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Purum p.a.,≥97.0% (RT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10486-00-7
Número MDL MFCD00149231
Especificaciones
Punto de ebullición Decomposes on heating
Nombre del producto químico o material Sodium perborate tetrahydrate
Punto de fusión 60°C
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NaBO3 · 4H2O
Número UN UN1479
Información de solubilidad Soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.86g/mol
Porcentaje de pureza ≥10% (active oxygen basis)
Olor Odorless
Envase Poly bottle