Learn More
Oxalato de sodio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4440164 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Packungsgröße:
100 GR
500 GR
Artikelnummer. Cantidad Envase unitSize
12367183 100 g Frasco de plástico 100 GR
12377183 500 g Frasco de plástico 500 GR
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12367183
Brand: Thermo Scientific Acros 446961000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 134.00
Número MDL MFCD00012465
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
Nombre IUPAC disodio; oxalato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium oxalate
Punto de fusión 250.0°C to 270.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaO2CCO2Na
Índice Merck 15,8781
Información de solubilidad Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 134
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium oxalate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.