missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxalato de sodio, +99,8 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™

Código de producto. p-7073556 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad unitSize
12606777 250 g 250 GR
12616777 500 g 500 GR
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12606777

Marca: Fisher Chemical S/5840/50

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 134.00
Número MDL MFCD00012465
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
Nombre IUPAC disodio; oxalato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O

Especificaciones

Punto de fusión 250°C
Color Blanco
pH 8
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 134g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.