Learn More
Ortovanadato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 GR
50 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium orthovanadate |
| Punto de fusión | 850.0°C to 866.0°C |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (as Na3VO4) |
| Fórmula lineal | Na3VO4 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.91 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium orthovanadate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.