Learn More
Ortovanadato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 GR
50 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10114740 50 g Frasco de plástico 50 GR
10388480 250 g Frasco de plástico 250 GR
2 options
Código de producto. 10114740
Marca: Thermo Scientific Acros 205330500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13721-39-6
Fórmula molecular Na3O4V
Peso molecular (g/mol) 183.91
Número MDL MFCD00003511
Clave InChI IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
Nombre IUPAC trisodio; trioxido(oxo)vanadio
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium orthovanadate
Punto de fusión 850.0°C to 866.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (as Na3VO4)
Fórmula lineal Na3VO4
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.91
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium orthovanadate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.