Learn More
Tocris Bioscience™ Sodium orthovanadate
Click to view available options
:
100mg
Descripción
Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and ATPases. Suppresses p53-mediated apoptosis by transcription-dependent and -independent pathways.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | Sodium orthovanadate |
| Peso molecular | 183.91 |
| Inhibidores | Sodium orthovanadate |
Para uso exclusivo en investigación