Learn More
Nitrito de sodio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10437660 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10437660 100 g 100 g
10784581 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10437660 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0297.0100
Excede las especificaciones ACS. Cumple con las especificaciones de reactivos para probar las monografías de EE. UU./NF
Fórmula molecular NaNO2
Peso molecular (g/mol) 69
Número MDL MFCD00011118
Especificaciones
Punto de ebullición 320°C (1013 hPa)
Punto de fusión 284°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 97.0%
Densidad 2.168 g/cm³ (20°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.