Learn More
Nitrato de sodio, TraceSELECT™, ≥99,999% (base de metales), Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | Decomposes on heating |
| Nombre del producto químico o material | Sodium nitrate |
| Punto de fusión | 308°C |
| Color | Incolora |
| pH | 5.0 to 7.0 (at 20°C) |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | NaNO3 |
| Número UN | UN1498 |
| Información de solubilidad | 883g/L (at 20°C) |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?