Learn More
Nitrato de sodio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258719 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904281 1 kg Frasco de plástico 1 KG
1 options
Código de producto. 11904281
Marca: Thermo Scientific Acros 436090010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7631-99-4 | NNaO3 | 84.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-99-4
Fórmula molecular NNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.99
Número MDL MFCD00011119
Clave InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 380.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium nitrate
Punto de fusión 306.0°C
Color Incoloro a blanco
pH 5.5 to 8.3 (5% aq. soln.)
Forma física Polvo cristalino o cristales
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaNO3
Índice Merck 15,8778
Información de solubilidad Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC sodio;nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.99
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 2% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P380-En caso de incendio: Evacuar la zona.
  • P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium nitrate