missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrato de sodio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical

Código de producto. p-7073551 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10696842 500 g 500 GR
10478990 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10696842 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5560/53
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Nitrato de sodio, certificado AR para análisis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7631-99-4
Fórmula molecular NNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.99
Número MDL MFCD00011119
Clave InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
Nombre IUPAC sodio; nitrato
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O

Especificaciones

Punto de ebullición 380°C
Punto de fusión 306°C
Color Blanco
pH 5.5 to 8
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.99g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.