Learn More
Sulfato n-octadecílico de sodio, 98 % (peso seco), agua <7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467297
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11467297
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15042.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372.54 g/mol
Sodium n-octadecyl sulfate is used in the formulation of hair care products including shampoo, skin cleansers, and other skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato n-octadecílico de sodio se utiliza en la formulación de productos para el cuidado del cabello, como champús, limpiadores de piel y otros productos para el cuidado de la piel.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-04-3
Fórmula molecular C18H37NaO4S
Peso molecular (g/mol) 372.54
Número MDL MFCD00007469
Clave InChI NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
PubChem CID 23673604
Nombre IUPAC sodio; sulfato octadecílico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium n-octadecyl sulfate
Punto de fusión 176°C to 180°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <7 %
Fórmula lineal CH3(CH2)17OSO3Na
Cantidad 5 g
Beilstein 3640871
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.55
Porcentaje de pureza 98%