Learn More
Sulfato n-hexadecílico de sodio, 99 %
Código de producto. p-7044437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362506 1 g 1 g
11372506 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06402.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato n-hexadecílico de sodio se utiliza como surfactante aniónico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-01-0
Fórmula molecular C16H33NaO3S
Peso molecular (g/mol) 328.49
Número MDL MFCD00047766
Clave InChI PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hexadecyl sulfate, sodium cetyl sulfate, sodium n-hexadecyl sulfate, unii-3v3y3o7biq, conco sulfate c, avitex c, avitex sf, sodium hexyldecyl sulfate, tergitol anionic 7, 3v3y3o7biq
PubChem CID 23695542
Nombre IUPAC sodio;sulfato hexadecílico
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium n-hexadecyl sulfate
Punto de fusión 187°C to 192°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3578850
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.49
Porcentaje de pureza 99%