Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals ProductosDescripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium molybdate dihydrate |
| Punto de fusión | 100°C |
| Color | Blanco |
| pH | 7 to 10 (at 20°C) |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | Na2MoO4 · 2H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.95g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99.99% (trace metals basis) |
| Mostrar más |